Tlačiť
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Amino-2-chlorobenzotrifluoride, 3-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-2-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 4-Amino-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
PC0320-1G PC0320-25G PC0320-5G
APOSPC0320-1GEA 24.95 EUR
APOSPC0320-1G APOSPC0320-25G APOSPC0320-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline 98+%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅ClF₃N
Mw: 195.57
Teplota varu: 200…202 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00278479
Číslo CAS: 445-13-6
OSN: 2810
ADR: 6.1 III