Tlačiť
2-(4-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0315-1G PC0315-10G PC0315-5G
APOSPC0315-1GEA 324.91 EUR
APOSPC0315-1G APOSPC0315-10G APOSPC0315-5G
2-(4-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde
Vzorec: C₁₀H₇F₃O₂
Teplota tavenia: 132…134 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03424497
Číslo CAS: 493036-50-3
OSN: 1759
ADR: 8,III