Tlačiť
3-(2-Fluorophenyl)propionic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0312-1G PC0312-25G PC0312-5G
APOSPC0312-1GEA 66.49 EUR
APOSPC0312-1G APOSPC0312-25G APOSPC0312-5G
3-(2-Fluorophenyl)propionic acid 98%
3-(2-Fluorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₉FO₂
Mw: 168.17
Teplota tavenia: 74…79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01310820
Číslo CAS: 1643-26-1