Tlačiť
Boc-3,4,5-trifluoro-D-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid, Boc-D-Phe(3,4,5-DiF)-OH
PC0309-1G PC0309-250MG PC0309-5G
APOSPC0309-1GEA 291.61 EUR
APOSPC0309-1G APOSPC0309-250MG APOSPC0309-5G
Boc-3,4,5-trifluoro-D-phenylalanine
Boc-3,4,5-trifluoro-D-phenylalanine
Vzorec: C₁₄H₁₆F₃NO₄
Mw: 319.28 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00797559
Číslo CAS: 205445-55-2