Tlačiť
Heptafluoroisopropyl-2-iodotetrafluoroethyl ether 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Iodotetrafluoroethyl heptafluoroisopropyl ether
PC0308-1G PC0308-5G PC0308-25G
APOSPC0308-1GEA 91.46 EUR
APOSPC0308-1G APOSPC0308-5G APOSPC0308-25G
Heptafluoroisopropyl-2-iodotetrafluoroethyl ether 97%
Heptafluoroisopropyl-2-iodotetrafluoroethyl ether
Vzorec: C₅F₁₁IO
Teplota varu: 88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01320700
Číslo CAS: 16005-38-2