Tlačiť
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC0304-1G PC0304-5G PC0304-25G
APOSPC0304-1GEA 24.95 EUR
APOSPC0304-1G APOSPC0304-5G APOSPC0304-25G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆F₄O
Mw: 194.13
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236285
Číslo CAS: 230295-16-6