Tlačiť
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Amino-2,4-difluorobenzotrifluoride
PC0286-1G PC0286-250MG
APOSPC0286-1GEA 531.14 EUR
APOSPC0286-1G APOSPC0286-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄F₅N
Mw: 197.1054 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631613
Číslo CAS: 261944-56-3