Tlačiť
3,3-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxypropionic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Hydroxy-2H,2H-perfluoro-3-methylbutanoic acid
PC0278-1G PC0278-25G PC0278-5G
APOSPC0278-1GEA 99.74 EUR
APOSPC0278-1G APOSPC0278-25G APOSPC0278-5G
3,3-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxypropionic acid
3,3-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxypropionic acid
Vzorec: C₅H₄F₆O₃
Mw: 226.08 g/mol
Teplota tavenia: 84…85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040910
Číslo CAS: 1547-36-0
OSN: 3261
ADR: 8 III