Tlačiť
3-((Difluoromethyl)thio)benzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-((Difluoromethyl)thio)benzene-1-carbonyl chloride
PC0276-1G PC0276-5G
APOSPC0276-1GEA 183.06 EUR
APOSPC0276-1G APOSPC0276-5G
3-((Difluoromethyl)thio)benzoyl chloride
3-((Difluoromethyl)thio)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₅ClF₂OS
Mw: 222.64
Teplota varu: 85…88 °C/8mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 261944-16-5
OSN: 1760
ADR: 8 III