Tlačiť
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluoro-4-methylbenzene
PC0258-10G PC0258-5G
APOSPC0258-10GEA 249.15 EUR
APOSPC0258-10G APOSPC0258-5G
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl bromide
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrF₂
Mw: 221.04
Teplota varu: 76 °C/3mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631336
Číslo CAS: 261763-44-4
OSN: 1760
ADR: 8 III