Tlačiť
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0257-10G PC0257-5G
APOSPC0257-10GEA 470.26 EUR
APOSPC0257-10G APOSPC0257-5G
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl bromide
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrF₂
Mw: 221.04
Teplota varu: 78 °C/1mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631647
Číslo CAS: 261763-43-3
OSN: 3265
ADR: 8 III