Tlačiť
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0255-5G PC0255-1G
APOSPC0255-5GEA 608.05 EUR
APOSPC0255-5G APOSPC0255-1G
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide 97%
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide
Vzorec: C₈H₈F₃N₃S
Mw: 235.23 g/mol
Teplota tavenia: 165…168 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041301
Číslo CAS: 206761-90-2
OSN: 2811
ADR: 6.1 III