Tlačiť
2,6-Difluoro-m-toluic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Difluoro-3-methylbenzoic acid
PC0246-25G PC0246-5G PC0246-1G
APOSPC0246-25GEA 367.43 EUR
APOSPC0246-25G APOSPC0246-5G APOSPC0246-1G
2,6-Difluoro-m-toluic acid 97%
2,6-Difluoro-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Teplota tavenia: 138…142 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631332
Číslo CAS: 32890-88-3