Tlačiť
2,3-Difluoro-p-toluic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0245-5G PC0245-1G
APOSPC0245-5GEA 107.9 EUR
APOSPC0245-5G APOSPC0245-1G
2,3-Difluoro-p-toluic acid 97%
2,3-Difluoro-p-toluic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Teplota tavenia: 199…201 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631643
Číslo CAS: 261763-37-5