Tlačiť
3-(Trifluoromethylthio)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0224-1G PC0224-250MG PC0224-5G
APOSPC0224-1GEA 371.44 EUR
APOSPC0224-1G APOSPC0224-250MG APOSPC0224-5G
3-(Trifluoromethylthio)benzonitrile 98%
3-(Trifluoromethylthio)benzonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃NS
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236339
Číslo CAS: 660-44-6
OSN: 3276
ADR: 6.1,III