Tlačiť
α,α,α,2,3-Pentafluorotoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0222-1G PC0222-25G PC0222-5G
APOSPC0222-1GEA 24.91 EUR
APOSPC0222-1G APOSPC0222-25G APOSPC0222-5G
α,α,α,2,3-Pentafluorotoluene
α,α,α,2,3-Pentafluorotoluene
Vzorec: C₇H₃F₅
Mw: 182.09
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631429
Číslo CAS: 64248-59-5
OSN: 1993
ADR: 3 III