Tlačiť
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-4-carboxylic acid
PC0221-1G PC0221-5G
APOSPC0221-1GEA 24.95 EUR
APOSPC0221-1G APOSPC0221-5G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid 98%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₄F₂O₄
Teplota tavenia: 200…204 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631473
Číslo CAS: 126120-85-2
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III