Tlačiť
(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)acetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)acetonitrile
PC0217-1G PC0217-5G
APOSPC0217-1GEA 126.18 EUR
APOSPC0217-1G APOSPC0217-5G
(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)acetonitrile
(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₄Cl₂FN
Mw: 204.300 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631382
Číslo CAS: 261763-28-4
OSN: 3439
ADR: 6.1 III