Tlačiť
α-Bromo-2,4-dichloro-5-fluorotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-2,4-dichloro-5-fluorobenzene, 2,4-Dichloro-5-fluorobenzyl bromide
PC0212-250MG PC0212-1G PC0212-5G
APOSPC0212-250MGEA 24.95 EUR
APOSPC0212-250MG APOSPC0212-1G APOSPC0212-5G
α-Bromo-2,4-dichloro-5-fluorotoluene 98%
α-Bromo-2,4-dichloro-5-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₄BrCl₂F
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631381
Číslo CAS: 261763-27-3
OSN: 1760
ADR: 8,III