Tlačiť
2,4-Dichloro-5-fluorobenzamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC0210-10G PC0210-5G PC0210-1G
APOSPC0210-10GEA 249.5 EUR
APOSPC0210-10G APOSPC0210-5G APOSPC0210-1G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzamide 97%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzamide
Vzorec: C₇H₄Cl₂FNO
Teplota tavenia: 158…160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631478
Číslo CAS: 135748-33-3