Tlačiť
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC0204-10G PC0204-5G PC0204-1G
APOSPC0204-10GEA 462.9 EUR
APOSPC0204-10G APOSPC0204-5G APOSPC0204-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅ClF₃N
Teplota tavenia: 61…63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631357
Číslo CAS: 261763-26-2