Tlačiť
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0202-1G PC0202-25G PC0202-5G
APOSPC0202-1GEA 39.79 EUR
APOSPC0202-1G APOSPC0202-25G APOSPC0202-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 95%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅ClF₃N
Teplota varu: 140…142 °C/12mmHg
Teplota tavenia: 30…32 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631472
Číslo CAS: 22902-88-1
OSN: 3439
ADR: 6.1,III