Tlačiť
(5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC0200-1G PC0200-5G
APOSPC0200-1GEA 136.78 EUR
APOSPC0200-1G APOSPC0200-5G
(5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
Mw: 238.59
Teplota tavenia: 117…119 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631358
Číslo CAS: 261763-25-1