Tlačiť
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC0199-1G PC0199-5G PC0199-10G
APOSPC0199-1GEA 38.17 EUR
APOSPC0199-1G APOSPC0199-5G APOSPC0199-10G
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
Mw: 238.59
Teplota tavenia: 112…114 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631471
Číslo CAS: 22893-39-6