Tlačiť
α-Bromo-3-chloro-5-fluorotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-3-chloro-5-fluorobenzene, 3-Chloro-5-fluorobenzyl bromide
PC0198-5G PC0198-1G PC0198-25G
APOSPC0198-5GEA 43.32 EUR
APOSPC0198-5G APOSPC0198-1G APOSPC0198-25G
α-Bromo-3-chloro-5-fluorotoluene 98%
α-Bromo-3-chloro-5-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrClF
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788472
Číslo CAS: 493024-39-8
OSN: 3265
ADR: 8,II