Tlačiť
2-Quinolin-4-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC0197-1G PC0197-25G PC0197-5G
APOSPC0197-1GEA 197.75 EUR
APOSPC0197-1G APOSPC0197-25G APOSPC0197-5G
2-Quinolin-4-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
2-Quinolin-4-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Vzorec: C₁₈H₁₄F₃NO
Teplota tavenia: 141…143 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03424494
Číslo CAS: 493024-38-7