Tlačiť
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-5-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)-4-chloro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC0195-10G PC0195-5G PC0195-1G
APOSPC0195-10GEA 122.57 EUR
APOSPC0195-10G APOSPC0195-5G APOSPC0195-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrClF₃
Mw: 273.48
Teplota varu: 232
Teplota tavenia: 52
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631356
Číslo CAS: 261763-24-0
OSN: 3265
ADR: 8 II