Tlačiť
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC0194-100G PC0194-25G PC0194-5G
APOSPC0194-100GEA 242.34 EUR
APOSPC0194-100G APOSPC0194-25G APOSPC0194-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrClF₃
Mw: 273.48
Teplota tavenia: 36…40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631540
Číslo CAS: 261763-23-9
OSN: 3261
ADR: 8 II