Tlačiť
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC0193-10G PC0193-1G PC0193-5G PC0193-25G
APOSPC0193-10GEA 463.85 EUR
APOSPC0193-10G APOSPC0193-1G APOSPC0193-5G APOSPC0193-25G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆ClF₃O
Mw: 210.5800 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631355
Číslo CAS: 261763-21-7