Tlačiť
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0191-100G PC0191-25G PC0191-5G
APOSPC0191-100GEA 212.19 EUR
APOSPC0191-100G APOSPC0191-25G APOSPC0191-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆ClF₃O
Teplota tavenia: 57…60 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631469
Číslo CAS: 64372-62-9