Tlačiť
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC0190-5G PC0190-1G
APOSPC0190-5GEA 97.74 EUR
APOSPC0190-5G APOSPC0190-1G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆ClF₃O
Mw: 210.58 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631537
Číslo CAS: 261763-20-6