Tlačiť
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0178-1G PC0178-5G PC0178-10G
APOSPC0178-1GEA 24.91 EUR
APOSPC0178-1G APOSPC0178-5G APOSPC0178-10G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃ClF₃NO
Mw: 221.57 g/mol
Teplota tavenia: 39…41 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631557
Číslo CAS: 129604-26-8
OSN: 3439
ADR: 6.1 III