Tlačiť
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloro-4-trifluoromethoxybenzaldehyde
PC0174-1G PC0174-25G PC0174-5G
APOSPC0174-1GEA 24.91 EUR
APOSPC0174-1G APOSPC0174-25G APOSPC0174-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C8H4ClF3O2
Mw: 224.5600 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631561
Číslo CAS: 83279-39-4