Tlačiť
1-Bromo-1-chloro-2,2-difluoroethylene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Bromo-1-chlorodifluoroethylene
PC0173-1G PC0173-5G
APOSPC0173-1GEA 398.96 EUR
APOSPC0173-1G APOSPC0173-5G
1-Bromo-1-chloro-2,2-difluoroethylene 97%
1-Bromo-1-chloro-2,2-difluoroethylene
Vzorec: C₂BrClF₂
Mw: 177.38 g/mol
Teplota varu: 40…42 °C
Hustota: 1.888 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00166977
Číslo CAS: 758-24-7