Tlačiť
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0170-5G PC0170-100G PC0170-25G
APOSPC0170-5GEA 24.91 EUR
APOSPC0170-5G APOSPC0170-100G APOSPC0170-25G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅ClF₃NO
Mw: 211.57
Teplota varu: 241
Teplota tavenia: 29…30 °C
Hustota: 1.454 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190126
Číslo CAS: 64628-73-5