Tlačiť
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC0168-1G PC0168-25G PC0168-5G
APOSPC0168-1GEA 111.51 EUR
APOSPC0168-1G APOSPC0168-25G APOSPC0168-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₄ClF₄N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631515
Číslo CAS: 261763-15-9
OSN: 3439
ADR: 6.1,III