Tlačiť
3-Fluoro-2-iodoaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC01678-1G PC01678-250MG PC01678-5G
APOSPC01678-1GEA 116.16 EUR
APOSPC01678-1G APOSPC01678-250MG APOSPC01678-5G
3-Fluoro-2-iodoaniline
3-Fluoro-2-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅FIN
Mw: 237.0100 g/mol
Teplota tavenia: 52…54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08458368
Číslo CAS: 706752-99-0