Tlačiť
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-(2-trifluoromethyl)pyridine
PC01677-25G PC01677-5G PC01677-1G
APOSPC01677-25GEA 176.49 EUR
APOSPC01677-25G APOSPC01677-5G APOSPC01677-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 99%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃ClF₃N
Teplota varu: 137 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368047
Číslo CAS: 131748-14-6