Tlačiť
(3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0166-1G PC0166-5G PC0166-10G
APOSPC0166-1GEA 89.73 EUR
APOSPC0166-1G APOSPC0166-5G APOSPC0166-10G
(3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₅ClF₄O₂
Teplota tavenia: 134…136 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631516
Číslo CAS: 261763-13-7