Tlačiť
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0165-25G PC0165-5G PC0165-250MG
APOSPC0165-25GEA 415.16 EUR
APOSPC0165-25G APOSPC0165-5G APOSPC0165-250MG
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₇H₃ClF₄O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631514
Číslo CAS: 261763-12-6
OSN: 3265
ADR: 8,III