Tlačiť
4-Chloro-2-fluorobenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0162-1G PC0162-25G PC0162-5G
APOSPC0162-1GEA 16.7 EUR
APOSPC0162-1G APOSPC0162-25G APOSPC0162-5G
4-Chloro-2-fluorobenzonitrile 98%
4-Chloro-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃ClFN
Mw: 155.56
Teplota varu: 92 °C/22mmHg
Teplota tavenia: 58…61 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143284
Číslo CAS: 57381-51-8
EINECS: 260-712-4
OSN: 3439
ADR: 6.1 III