Tlačiť
3-Chloro-2,4-difluorobenzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Chloro-2,4-difluorobenzene-1-carbonyl chloride
PC0161-25G PC0161-5G
APOSPC0161-25GEA 616.06 EUR
APOSPC0161-25G APOSPC0161-5G
3-Chloro-2,4-difluorobenzoyl chloride
3-Chloro-2,4-difluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂Cl₂F₂O
Mw: 210.99
Teplota varu: 222
Teplota tavenia: 70
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 157373-00-7
OSN: 1760
ADR: 8 II