Tlačiť
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylbromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0158-1G PC0158-5G PC0158-25G
APOSPC0158-1GEA 41.66 EUR
APOSPC0158-1G APOSPC0158-5G APOSPC0158-25G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylbromide
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylbromide
Vzorec: C₈H₄BrClF₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631513
Číslo CAS: 261763-09-1
OSN: 3265
ADR: 8 III