Tlačiť
(3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC01529-1G PC01529-25G PC01529-5G
APOSPC01529-1GEA 24.91 EUR
APOSPC01529-1G APOSPC01529-25G APOSPC01529-5G
(3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol 95%
(3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
Mw: 255.0300 g/mol
Teplota tavenia: 52…54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09835207
Číslo CAS: 172023-97-1