Tlačiť
5-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-5-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC01524-1G PC01524-250MG PC01524-5G
APOSPC01524-1GEA 68.1 EUR
APOSPC01524-1G APOSPC01524-250MG APOSPC01524-5G
5-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
5-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Vzorec: C6H4ClF3N2
Mw: 196.56 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18255015
Číslo CAS: 1095823-39-4