Tlačiť
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0152-1G PC0152-25G PC0152-5G
APOSPC0152-1GEA 29.8 EUR
APOSPC0152-1G APOSPC0152-25G APOSPC0152-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 95%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₂Cl₂F₄O
Mw: 261
Teplota varu: 230 °C
Teplota tavenia: 85
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631511
Číslo CAS: 261763-03-5
OSN: 3265
ADR: 8 II