Tlačiť
4-Bromo-3-fluorothiophenol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC01517-1G PC01517-5G PC01517-250MG
APOSPC01517-1GEA 315.24 EUR
APOSPC01517-1G APOSPC01517-5G APOSPC01517-250MG
4-Bromo-3-fluorothiophenol 95%
4-Bromo-3-fluorothiophenol
Vzorec: C₆H₄BrFS
Mw: 207.06 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09475476
Číslo CAS: 942473-86-1