Tlačiť
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0151-25G PC0151-5G PC0151-1G
APOSPC0151-25GEA 320.85 EUR
APOSPC0151-25G APOSPC0151-5G APOSPC0151-1G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃ClF₄O₂
Mw: 242.56
Teplota tavenia: 96…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631342
Číslo CAS: 186517-41-9