Tlačiť
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0150-100G PC0150-25G PC0150-5G
APOSPC0150-100GEA 819.95 EUR
APOSPC0150-100G APOSPC0150-25G APOSPC0150-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃ClF₄O₂
Mw: 242.56
Teplota tavenia: 89…91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631509
Číslo CAS: 129931-45-9