Tlačiť
3-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Bromo-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC01491-10G PC01491-1G PC01491-5G
APOSPC01491-10GEA 470.26 EUR
APOSPC01491-10G APOSPC01491-1G APOSPC01491-5G
3-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
3-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃BrClFO₂S
Mw: 273.51 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185363
Číslo CAS: 631912-19-1
OSN: 3261
ADR: 8 III